Fontos dokumentumok
P3125
Papain from papaya latex
buffered aqueous suspension, 2× Crystallized, ≥16 units/mg protein
Szinonimák:
Papainase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
buffered aqueous suspension
Minőségi szint
minőség
2× Crystallized
specifikus aktivitás
≥16 units/mg protein
molekulatömeg
23.4 kDa
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- Muller glial cells
- cartilage explants
- GAG and DNA content of the tissue constructs
- decellularized tissue samples.
Biokémiai/fiziológiai hatások
pH optimum 6.0-7.0
Also hydrolyzes esters and amides.
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Gátló
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.