Fontos dokumentumok
P0609
Pepsin−Agarose from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
Szinonimák:
Pepsin A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine gastric mucosa
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥30 units/mg dry solid
molekulatömeg
35 kDa
matrix
4% cross-linked beaded agarose
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
pig ... LOC396892(396892)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Mennyiség
Fizikai forma
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Protocols
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.