Fontos dokumentumok
P3375
Papain from papaya latex
crude powder, 1.5-10 units/mg solid
Szinonimák:
Papainase
About This Item
Javasolt termékek
form
crude powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
1.5-10 units/mg solid
molekulatömeg
23.4 kDa
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- in the enzyme cocktail to evaluate the efficacy of B complex vitamers liberation from nutritional yeast powder
- in the enzyme mixture for the digestion of bovine milk samples for the analysis of three vitamin B1 molecules
- as a biocatalyst for the hydrolysis of (R,S)-naproxen 2,2,2-trifluoroethyl ester in water-saturated solvents
Biokémiai/fiziológiai hatások
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
pH optimum 6.0-7.0
Also hydrolyzes esters and amides.
Minőség
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
inhibitor
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.