Fontos dokumentumok
E3520
Ebselen
powder, ≥98% (TLC)
Szinonimák:
2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ebselen, cysteine modifier
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
mp
176-182 °C
oldhatóság
chloroform: 19.60-20.40 mg/mL, clear, yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- voltage-dependent calcium channels (VDCCs) blocker
- glutathione peroxidase mimetic to test its inhibitory effect on contraction-mediated deoxy glucose (2-DG) uptake in mouse
extensor digitorum longus (fast-twitch) muscle
- glucocerebrosidase inhibitor
- hepatitis C virus helicase inhibitor
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.