Fontos dokumentumok
168149
L-Cysteine
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Cysteine, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +6.5±1.5°, c = 2 in 5 M HCl
optikai tisztaság
ee: 96% (GLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
hydrochloric acid: 5% in 1N, clear, colorless
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.