Fontos dokumentumok
T1763
Trypsin Agarose
buffered aqueous suspension, from bovine pancreas trypsin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas (trypsin)
Minőségi szint
form
buffered aqueous suspension
koncentráció
≥15 units/mL (packed gel)
a címkézés mértéke
≥15 units per mL packed gel
matrix
cross-linked beaded agarose
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3