Fontos dokumentumok
E3132
E-64
protease inhibitor
Szinonimák:
trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido(4-guanidino)butane, L-trans-3-Carboxyoxiran-2-carbonyl-L-leucylagmatine, N-(trans-Epoxysuccinyl)-L-leucine 4-guanidinobutylamide
Méret kiválasztása
24 300,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
24 300,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
Általános leírás
- cathepsin K
- cathepsin L
- cathepsin S
- calpain
- cathepsin B
- cathepsin H
- papain
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.