NA2110
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kits
sufficient for 70 purifications
Szinonimák:
Bacterial Genomic DNA, bacterial DNA prep, bacterial DNA purification kit, bacterial gDNA extraction kit, bacterial gDNA isolation kit, bacterial gDNA purification kit, bacterial genomic DNA extraction kit, bacterial genomic DNA isolation kit, bacterial genomic DNA purification kit, Gen Elute
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 70 purifications
Minőségi szint
technika/technikák
DNA purification: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
The kit combines the advantages of a silica-based system with a microspin format and eliminates the need for expensive resins, alcohol precipitation, and hazardous organic compounds such as phenol and chloroform.
Alkalmazás
- restriction endonuclease digestions
- PCR
- Southern blots
- cloning
Tulajdonságok és előnyök
- Starting material: Up to 1.5 mL of culture
- Expected yield: Up to 20 μg
- Elution volume: 400 μl
- Time required: 70 - 120 min
- A260/A280 ratio: 1.6 - 1.9
- No phenol, chloroform, or ethanol precipitation required
Elv
The expected yield of genomic DNA will vary depending on the cell density of the bacterial culture and the bacterial species and strain used. DNA purified with the GenElute kit has an A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9 and can be up to 50 kb in length.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
javasolt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Cikkek
Egyszerű DNS/RNS-tisztítási módszerek segítik a különböző forrásokból származó genomelemzést, növelve a kutatás hatékonyságát.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocols
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Related Content
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
A genomi DNS, plazmid DNS és teljes RNS sejtekből, szövetekből, vérből, vírusokból és más mintatípusokból történő kivonásának és tisztításának általános technikáinak és downstream alkalmazásainak áttekintése.