Fontos dokumentumok
W0263
Sigma-Aldrich
Wash Solution 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.52
tárolási hőmérséklet
room temp
Minőségi szint
Általános leírás
This product is used as a column wash after DNA binding performed with some GenElute kits.
Elkészítési megjegyzés
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Jogi információk
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
minta előkészítés
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)