Merck
M9901
Sigma-Aldrich
Mutanolysin from Streptomyces globisporus ATCC 21553
lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
Szinonimák:
Mutanolysin
Méret kiválasztása
1000 UNITS
23 100,00 Ft
5000 UNITS
47 600,00 Ft
10000 UNITS
68 200,00 Ft
50000 UNITS
222 000,00 Ft
23 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1000 UNITS
23 100,00 Ft
5000 UNITS
47 600,00 Ft
10000 UNITS
68 200,00 Ft
50000 UNITS
222 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
23 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
bacterial (Streptomyces globisporus)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥4000 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
23 kDa
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Mutanolysin from Streptomyces globisporus consists of two main lytic enzymes and may be a useful agent for dental caries control. [1]
Alkalmazás
Mutanolysin has been used in a study to assess lysing and generating protoplasts of dairy streptococci. [2] It has also been used in a study to investigate the conversion of group B streptococci to protoplasts. [3] It provides gentle cell lysis for the isolation of easily degradable biomolecules and RNA from bacteria. It has been used in the formation of spheroplasts for isolation of DNA.
Provides gentle cell lysis for the isolation of easily degradable biomolecules and RNA from bacteria. It has been used in the formation of spheroplasts for isolation of DNA.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mutanolysin cleaves the β-N-acetylmuramyl-(1→4)-N-acetylglucosamine linkage of the bacterial cell wall polymer peptidoglycan-polysaccharide. It lyses Listeria and other gram positive bacteria such as Lactobacillus and Lactococcus.
Mutanolysin is an N-acetylmuramidase. Like lysozyme, it is a muralytic enzyme that cleaves the β-N-acetylmuramyl-(1→4)-N-acetylglucosamine linkage of the bacterial cell wall polymer peptidoglycan-polysaccharide. Its carboxy terminal moieties are involved in the recognition and binding of unique cell wall polymers. Mutanolysin lyses Listeria and other Gram-positive bacteria such as Lactobacillus and Lactococcus.
Egység definíció
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
Fizikai forma
Lyophilized powder containing Ficoll® and sodium succinate buffer salts
Jogi információk
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Amelia T Soderholm et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 8, 160-160 (2018-06-06)
Streptococcus pyogenes (Group A Streptococcus; GAS) commonly causes pharyngitis in children and adults, with severe invasive disease and immune sequelae being an infrequent consequence. The ability of GAS to invade the host and establish infection likely involves subversion of host
Pierre Godessart et al.
Nature microbiology, 6(1), 27-33 (2020-11-04)
Gram-negative bacteria are surrounded by a cell envelope that comprises an outer membrane (OM) and an inner membrane that, together, delimit the periplasmic space, which contains the peptidoglycan (PG) sacculus. Covalent anchoring of the OM to the PG is crucial
Mutanolysin for Improved Lysis and Rapid Protoplast Formation in Dairy Streptococci
Kondo, J. and L. McKay
Journal of Dairy Science, 65, 1428-1431 (1982)
G B Calandra et al.
Infection and immunity, 28(3), 1033-1037 (1980-06-01)
Group B streptococci, refractory to previously tested muralysins under physiological conditions, were successfully converted to protoplasts by use of a recently describede N-acetyl muramidase, mutanolysin, derived from a streptomycete. Purified enzyme was effective, but crude preparations, although degrading cell walls
Helena Žemličková et al.
Journal of medical microbiology, 67(7), 1003-1011 (2018-06-02)
Purpose. The aim of this study was to characterize serogroup 19 isolates resistant to macrolides and/or penicillin found among pneumococci recovered from cases of invasive and respiratory tract disease in the Czech Republic in 2014.Methods. Pneumococcal isolates of serotypes 19A
Protocols
This procedure may be used for Mutanolysin products.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Questions
  1. Hi, Could you advise the best way to resuspend mutanolysin M9901. Will it be soluble in water?
    1 answer
    1. This product may be prepared in 50 mM TES buffer, pH 7.0, with 1 mM MgCl2, at 1 mg/mL. It is also soluble in water or TE buffer. Please see the link below to review the product datasheet for additional details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/382/514/m9901pis-ms.pdf
      Helpful?