Fontos dokumentumok
L7386
Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
≥500 units/mg protein, lyophilized powder
Szinonimák:
Glycyl-glycine Endopeptidase
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus, lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
biológiai forrás
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥500 units/mg protein
molekulatömeg
25 kDa
összetétel
Protein, 50-70% biuret
kiszerelés
pkg of (sold on basis of mg protein)
oldhatóság
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
pH Optimum for activity: ~7.5
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.