Fontos dokumentumok
T6400
Tris-Borate-EDTA buffer
5× Concentrate
Szinonimák:
TBE buffer
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
Forma
solution
szennyeződések
DNase and RNase, none detected
pH
8.2-8.4 (25 °C)
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
A TAE-t és a TBE-t egyaránt használják nukleinsav-elektroforézishez használt pufferként, de van néhány fontos különbség. Tekintse át receptjeinket és videónkat, hogy alkalmazása a lehető legjobb esélyt kapja a sikerre.
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.