Merck
G1N70
Sigma-Aldrich
GenElute Mammalian Genomic DNA Miniprep Kits
sufficient for 70 purifications
Szinonimák:
Mammalian Genomic DNA Miniprep, animal gDNA prep, gDNA miniprep, mammalian gDNA extraction, mammalian gDNA isolation, mammalian gDNA prep, mammalian gDNA purification, silica mammalian gDNA prep, Gen Elute
About This Item
UNSPSC kód:
41105501
NACRES:
NA.52
használat
sufficient for 70 purifications
Minőségi szint
technika/technikák
DNA purification: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit provides a simple and convenient way to isolate pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources. These kits use a silica-based membrane, specially selected for genomic DNA purification, in a convenient spin column format.
Isolate pure genomic DNA from cultured cells, tissues (including rodent tails), and fresh whole blood or white blood cells. The kit combines the advantages of silica binding with a microspin format and eliminates the need for expensive resins, alcohol precipitation, and hazardous organic compounds such as phenol and chloroform.
Alkalmazás
The purified genomic DNA is ready for immediate use in downstream applications such as:
  • restriction endonuclease digestions
  • PCR
  • Southern blots
  • sequencing reactions
  • cloning
  • ligation
Tulajdonságok és előnyök
  • Expected yield: 25 μg from 2 x 106 cultured cells; 30 μg from 25 mg of tissue
  • Elution volume: 200 - 400 μl
  • Time required: 20 min after lysis
  • A260/A280 ratio: 1.6 - 1.9
  • Mechanical homogenization required: No
Elv
The starting materials are lysed in a chaotropic salt-containing solution to ensure the thorough denaturation of macromolecules. Addition of ethanol causes DNA to bind when the lysate is spun through a silica membrane in a microcentrifuge tube. After washing to remove the contaminants, the DNA is eluted in 200 μL of a Tris-EDTA solution. The expected yields of genomic DNA will vary depending on the amount and type of starting material used. DNA purified with the kit has an A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9 and can be up to 50 kb in length.
Egyéb megjegyzések
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Jogi információk
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • C2112Column Preparation SolutionBiztonsági adatlap
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologyBiztonsági adatlap
  • R6148RNase A solutionBiztonsági adatlap
javasolt
Product No.
Leírás
Árazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C M Vaz et al.
Acta biomaterialia, 1(5), 575-582 (2006-05-17)
Aiming to develop a scaffold architecture mimicking morphological and mechanically that of a blood vessel, a sequential multi-layering electrospinning (ME) was performed on a rotating mandrel-type collector. A bi-layered tubular scaffold composed of a stiff and oriented PLA outside fibrous
Matthew J Binnington et al.
Pharmacogenetics and genomics, 22(6), 429-440 (2012-05-10)
Alaska Native (AN) people have a high prevalence of tobacco use and associated morbidity and mortality when compared with the general USA population. Variations in the CYP2A6 and CYP2B6 genes, encoding enzymes responsible for nicotine metabolic inactivation and procarcinogen activation
Iris Amitay-Laish et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 66(1), 46-50 (2011-06-28)
Human herpesvirus (HHV) 8, an essential etiologic agent of Kaposi sarcoma, is also associated with several lymphoproliferative disorders. The involvement of HHV 8 in mycosis fungoides (MF) and large plaque parapsoriasis (LPP) is controversial, with contradictory reports from various countries
Justin Tan et al.
Hearing research, 268(1-2), 46-59 (2010-05-15)
In the adult rodent inner ear, p75NTR is weakly expressed in primary auditory neurons (PANs) and cochlear Schwann cells. When the organ of Corti is damaged during trauma, its expression dramatically increases. It is unclear what role p75NTR plays under
Yutaka Watanabe et al.
Genetics, 181(3), 1035-1043 (2008-12-31)
We carried out mutation screen experiments to understand the rate and molecular nature of spontaneous de novo mutations in Drosophila melanogaster, which are crucial for many evolutionary issues, but still poorly understood. We screened for eye-color and body-color mutations that
Protocols
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.
Related Content
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
A genomi DNS, plazmid DNS és teljes RNS sejtekből, szövetekből, vérből, vírusokból és más mintatípusokból történő kivonásának és tisztításának általános technikáinak és downstream alkalmazásainak áttekintése.