G2N70
GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit
sufficient for 70 purifications
Szinonimák:
Plant Genomic DNA Miniprep, Gen Elute
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 70 purifications
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
DNA purification: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
- PCR
- restriction endonuclease digestion
- cloning
- Southern blots
- PCR
- restriction endonuclease digestion
- cloning
- Southern blots
GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit has been used:
- in the purification of genomic DNA isolated from neem tissues
- to extract genomic DNA from embryos
- to isolate DNA from plant samples
Tulajdonságok és előnyök
- Starting material: Up to 100 mg of plant tissue
- Expected yield: Up to 20 μg
- Elution volume: 100 - 200 μl
- Time required: < 40 min
- RNase treatment required: No
Elv
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- C2112Column Preparation SolutionBiztonsági adatlap
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Cikkek
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Egyszerű DNS/RNS-tisztítási módszerek segítik a különböző forrásokból származó genomelemzést, növelve a kutatás hatékonyságát.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocols
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.
Related Content
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
A genomi DNS, plazmid DNS és teljes RNS sejtekből, szövetekből, vérből, vírusokból és más mintatípusokból történő kivonásának és tisztításának általános technikáinak és downstream alkalmazásainak áttekintése.