Merck
459836
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure
greener alternative
≥99.5%, anhydrous, 200 proof
Szinonimák:
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
robbanási határérték
3.1-27.7 %
elérhetőség
not available in (Sales restictions may apply)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
200 proof
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0005%
szín
colorless
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
sűrűség
0.789 g/mL at 20 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pure ethyl alcohol is a non-denatured 200proof ethanol. Ethanol, a primary alcohol, is an important raw material for the synthesis of various compounds. It can be synthesized either from molasses by fermentation or by hydration of ethylene. It acts as a hydrogen source and reaction medium during the transfer hydrogenation of carbonyl compounds in the presence of sodium hydroxide. The impact of ethanol/water fumigation on the performance of diesel engines has been studied. Anhydrous grade solvents show extremely low percentage water and low residue levels.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". 
Alkalmazás
Ethanol has been used:
  • as a solvent for lovastatin.
  • as a solvent during the synthesis of (S)-4-hydroxy-2-keto-4-(2′-pyridyl)butyrate.
  • to fix tissue sections on a slide during laser capture microdissection (LCM).
Egyéb megjegyzések
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Sales restrictions may apply
Jogi információk
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt kesztyű a fröccsenés elleni védelemhez
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J Harry Sweigard et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(7), 3171-3182 (2014-03-29)
A defining feature in proliferative retinopathies is the formation of pathological neovessels. In these diseases, the balance between neovessel formation and regression determines blindness, making the modulation of neovessel growth highly desirable. The role of the immune system in these
Sukant Khurana et al.
Chemical senses, 38(4), 315-323 (2013-02-01)
We studied complete dose-response curves for 53 odorants in the third instar larvae of Drosophila melanogaster. All odorants, except one, elicited an attraction response. Some odorants also elicited a decrease from their peak response at higher concentrations. This concentration-dependent decrease
Matthew J Walters et al.
Nature protocols, 2(7), 1825-1830 (2007-07-21)
A procedure for the preparation of optically pure alpha-keto-gamma-hydroxy carboxylic acids through stereospecific aldol addition catalyzed by pyruvate aldolases from the Entner-Doudoroff and the DeLey-Doudoroff glycolytic pathways is described. This highly versatile fragment serves as a precursor for a variety
Assessment of a direct injection diesel engine fumigated with ethanol/water mixtures.
Morsy MH.
Energy Conversion and Management , 94, 406-414 (2015)
Sodium hydroxide-catalyzed transfer hydrogenation of carbonyl compounds and nitroarenes using ethanol or isopropanol as both solvent and hydrogen donor.
Wang D, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 400, 14-21 (2015)
Cikkek
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
Protocols
This protocol is designed to allow for high throughput purification of pure genomic DNA from a variety of cultured cells and tissues using the GenElute 96 Well Tissue Genomic DNA Purification Kit.
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).