L4919
Lysozyme from chicken egg white
BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
Szinonimák:
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
grade
for molecular biology
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥40,000 units/mg protein
molekulatömeg
single-chain 14.3 kDa
összetétel
Protein, ≥90%
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in dielectric spectroscopy studies of dynamics of protein
- as a control to measure the human lysozyme activity
- as a supplement in soaking solution to treat lenses
Biokémiai/fiziológiai hatások
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Tulajdonságok és előnyök
- Highly purified by repeated crystallization and dialysis
- Each lot is use-tested for isolation of plasmid DNA from E. coli
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protocols
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.