Fontos dokumentumok
E1510
Ethidium bromide solution
BioReagent, for molecular biology, 10 mg/mL in H2O
Szinonimák:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
koncentráció
10 mg/mL in H2O
technika/technikák
electrophoresis: suitable
alkalmasság
suitable for gel electrophoresis
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a stain to visualize U937 cells to assess cell viability
- to detect polymerase chain reaction products
- in agarose gel electrophoresis based gel retardation assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Related Content
Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.