Merck
C2112
Sigma-Aldrich
Column Preparation Solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.52
form
liquid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
The Column Preparation Solution maximizes binding of the DNA to the membrane resulting in more consistent yields in GenElute kits.
Elkészítési megjegyzés
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Jogi információk
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
minta előkészítés
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg