Fontos dokumentumok
G2N10
GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit
sufficient for 10 purifications
Szinonimák:
Plant Genomic DNA Miniprep, Gen Elute
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 10 purifications
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
- in isolation of arbuscular mycorrhizal (AM) fungal spores DNA
- in the purification of cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB)-extracted genomic DNA
- in genomic DNA isolation from leaves
- PCR
- restriction endonuclease digestion
- cloning
- Southern blots
Tulajdonságok és előnyök
- Starting material: Up to 100 mg of plant tissue
- Expected yield: Up to 20 μg
- Elution volume: 100 - 200 μl
- Time required: < 40 min
- RNase treatment required: No
Elv
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- C2112Column Preparation SolutionBiztonsági adatlap
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.