Fontos dokumentumok
M5391
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt
≥98% (titration), powder
Szinonimák:
(±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol (+)-tartrate salt, Lopressor
Teszt
≥98% (titration)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
kezdeményező
Novartis
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Általános leírás
Alkalmazás
- to modulate the immunological parameters in various studies
- to study its effects onCa2+-calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) activity in human and experimental heart failure (HF)
- to examine the contribution of the adrenergic receptors to the production of norepinephrine (NE)-mediated O2-
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.