Fontos dokumentumok
A143
(S)-(−)-Atenolol
powder
Szinonimák:
(−)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]23/D −10.5°, c = 0.5 in H2O(lit.)
szín
white to beige
mp
148-152 °C (lit.)
oldhatóság
0.1 M HCl: soluble
SMILES string
CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
METKIMKYRPQLGS-LBPRGKRZSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.