Fontos dokumentumok
A7655
Atenolol
≥98% (TLC), powder, β₁-adrenoceptor antagonist
Szinonimák:
(±)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, 4-[2′-Hydroxy-3′-(isopropylamino)propoxy]phenylacetamide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 0.3 mg/mL
DMSO: 18 mg/mL
ethanol: 3.4 mg/mL
kezdeményező
AstraZeneca
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
rat ... Adrb1(24925)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
standard
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.