HPLC Analysis of Metoprolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
Anyagok
Alkalmazás
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
analitikai oszlop
Product No.
Leírás
Árazás
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
20 °C
detector
UV, 225 nm