Fontos dokumentumok
50787
Bisoprolol
analytical standard
Szinonimák:
1-{4-{[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl}phenoxy}-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)OCCOCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
InChI
1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHYCDWMUTMEGQY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Heart
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?