Fontos dokumentumok
G004337
HPLC Analysis of Beta-Receptor Agonist Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
forensics and toxicology
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Leírás
    Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
    (±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, ≥98% (titration), powder
    (±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
    Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)