Fontos dokumentumok
P7791
Prazosin hydrochloride
≥99.0% (HPLC), powder, α1-adrenoceptor antagonist
Szinonimák:
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl)piperazine hydrochloride, Furazosin hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
Prazosin hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
H2O: 0.5 mg/mL
methanol: 6 mg/mL
dilute aqueous acid: insoluble
SMILES string
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4ccco4
InChI
1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Általános leírás
Alkalmazás
- to block the α1adrenergic receptors that mediate sympathetic vasoconstriction in mice
- as an α1-adrenoceptor blocker,administered intragastrically in rats
- as a vasodilator,administered together with inuslin into the left ventricle of mice for the assessment of its effects on renal functions
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Gain a deeper understanding of the various types of receptor agonists and antagonists, including full, partial, and inverse agonists and competitive/reversible and non-competitive/irreversible antagonists.
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox