Fontos dokumentumok
L1011
Labetalol hydrochloride
>98% (TLC), powder
Szinonimák:
2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzamide hydrochloride
Teszt
>98% (TLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble
ethanol: soluble
kezdeményező
Schering Plough
SMILES string
Cl.CC(CCc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(c2)C(N)=O
InChI
1S/C19H24N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,18,21-23H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQVZLXWQESQGIF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?