HPLC Analysis of Beta-Receptor Agonist Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
Anyagok
Standard
Termékszám
Leírás
Árazás
analitikai oszlop
Termékszám
Leírás
Árazás
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
15 mM ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm