Fontos dokumentumok
S0278
(±)-Sotalol hydrochloride
≥98% (TLC), powder, β-Adrenoceptor antagonist
Szinonimák:
N-[4-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL
kezdeményező
Bayer
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , KCNH2(3757)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.