Fontos dokumentumok
1441301
USP
Metoprolol tartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, (±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol (+)-tartrate salt, Lopressor
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metoprolol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Általános leírás
Alkalmazás
- Metoprolol Tartrate and Hydrochlorothiazide Tablets
- Metoprolol Tartrate Compounded Oral Solution
- Metoprolol Tartrate Compounded Oral Suspension
- Metoprolol Tartrate Injection
- Metoprolol Tartrate Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)