The stability of this product in solution has not been determined. According to various sources this product can be stored in solvent (DMSO) at -80°C for 6 months and -20°C for 1 month. This information has not been validated.
Fontos dokumentumok
K2144
Ko143 hydrate
≥98% (HPLC), powder, BCRP inhibitor
Szinonimák:
(3S,6S,12aS)-1,2,3,4,6,7,12,12a-Octahydro-9-methoxy-6-( 2-methylpropyl)-1,4-dioxopyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4- b]indole-3-propanoic acid 1,1-dimethylethyl ester hydrate, Ko-143 hydrate
Méret kiválasztása
52 300,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
52 300,00 Ft
Javasolt termékek
Terméknév
Ko143 hydrate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](CC(C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)NC4=O
InChI
1S/C26H35N3O5.H2O/c1-14(2)11-20-23-17(16-8-7-15(33-6)12-19(16)27-23)13-21-24(31)28-18(25(32)29(20)21)9-10-22(30)34-26(3,4)5;/h7-8,12,14,18,20-21,27H,9-11,13H2,1-6H3,(H,28,31);1H2/t18-,20-,21-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXXZDXPNJJZRDC-PSLBYKFTSA-N
Alkalmazás
- to determine the role of ATP-binding cassette sub-family G member 2 (ABCG2), human embryonic kidney (HEK)-C1 and HEK-ABCG2 in tumor microenvironment[1]
- to inhibit ABCG2 for sphere formation assay[2]
- in calcein-AM efflux inhibition to monitor multidrug resistance protein (MRP)-function in kidney[3]
- for cell viability assay[4]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolás és stabilitás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
-
Dear all, once I dissolved the compound in DMSO I should store it in the fridge or at lower temperatures?
1 answer-
Helpful?
-