Fontos dokumentumok
N1915
Nebivolol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Narbivolol, Nebilet, R-65824, rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol] hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kezdeményező
Forest Labs
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.