Fontos dokumentumok
PHR1076
Metoprolol Tartrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, (±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol (+)-tartrate salt, Lopressor
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 540
traceable to Ph. Eur. M1830000
traceable to USP 1441301
API-család
metoprolol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?