Fontos dokumentumok
M4782
Mutanolysin from Streptomyces globisporus ATCC 21553
0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥4000 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
23 kDa
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for Mutanolysin products.