SRE0053
Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
Szinonimák:
Glycyl-glycine Endopeptidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Staphylococcus sp.)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥500 units/mg protein
molekulatömeg
26,926 Da
összetétel
protein, 50-70% biuret
kiszerelés
pkg of (package size sold on basis of mg protein)
koncentráció
50—70% protein
alkalmasság
suitable for microbiological tests
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
pH Optimum for activity: ~7.5
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3