Fontos dokumentumok
L7773
Lysozyme from chicken egg white
aseptically filled
Szinonimák:
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
aseptically filled
Minőségi szint
Forma
powder
enzyme activity
≥40000 units/mg protein
molekulatömeg
single-chain 14.3 kDa
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
chicken ... LYZ(396218)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.