Fontos dokumentumok
L4025
Lyticase from Arthrobacter luteus
lyophilized powder, ≥200 units/mg solid
Szinonimák:
(1,3)-β-D-Glucan endohydrolase, 1,3-β-Glucan glucohydrolase, Bacterial lyticase, Lysing enzyme
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Arthrobacter luteus)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥200 units/mg solid
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
- as a component in spheroplasting buffer to prepare yeast nuclear extracts
- for digestion in sample preparation for β-glucan enzymatic assay using yeast
- to lyse cells for RNA isolation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.