Fontos dokumentumok
L9043
Lysostaphin from Staphylococcus simulans
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Szinonimák:
Glycyl-glycine Endopeptidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥3000 unit/mg solid
technika/technikák
molecular cloning: suitable
alkalmasság
suitable for sequence analysis test
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)