SRE0007
Mutanolysin from Streptomyces globisporus ATCC 21553
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Mutanolysin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Streptomyces globisporus)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥4000 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
23 kDa
koncentráció
≥40% protein
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1