A3422
Achromopeptidase from bacteria
partially purified powder, ≥20,000 units/mg solid
Szinonimák:
ACP, Achromopeptidase
About This Item
Javasolt termékek
form
partially purified powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥20,000 units/mg solid
molekulatömeg
27 kDa
idegen aktivitás
Collagenase, present
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- in the homogenization step for genomic DNA extraction from microbial biofilm
- in the lysis of gram-positive strains(
- for DNA extraction from Nocardia strains
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
Related Content
Find cell lysis and protein extraction reagents like cell lysis buffers, protein extraction kits, extraction enzymes, and other lysis enhancers for isolating and purifying proteins.
Találjon sejtlízis és fehérjeextrakciós reagenseket, például sejtlízis puffereket, fehérjeextrakciós készleteket, extrakciós enzimeket és egyéb lízisfokozókat a fehérjék izolálásához és tisztításához.