L2524
Lyticase from Arthrobacter luteus
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret
Szinonimák:
(1,3)-β-D-Glucan endohydrolase, 1,3-β-Glucan glucohydrolase, Bacterial lyticase, Lysing enzyme
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Arthrobacter luteus)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥2,000 units/mg protein
összetétel
Protein, ≥20% biuret
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- for spheroplasting the cells
- as a component of digestion solution to incubate yeast cells for digestion of the cell wall
- in the enzymatic hydrolysis of the mycelium precipitate to prepare protoplasts
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.