C6137
Chitinase from Streptomyces griseus
lyophilized powder (essentially salt free), ≥200 units/g solid
Szinonimák:
N-acetyl-glucosaminidasechitobiase, Chitin digestion enzymes, poly(β-(1→4)-[2-acetamido-2-deoxy-D-glucoside])- glycanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder (essentially salt free)
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥200 units/g solid
molekulatömeg
30 kDa
oldhatóság
H2O: soluble 0.90-1.10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The enzymatic hydrolysis of chitin to N-acetyl-D-glucosamine involves two consecutive enzyme reactions:
- The first reaction, chitodextrinase-chitinase, is a poly(β-(1→4)-[2-acetamido-2-deoxy-D-glucoside])- glycanohydrolase, which removes chitobiose units from chitin.
- The second activity is N-acetyl-glucosaminidasechitobiase, which cleaves the disaccharide to its monomer subunits, N-acetyl-D-glucosamine.
Alkalmazás
Human health care: Asthma.
Pharma: preparation of chitooligosaccharides and N-acetyl D glucosamine,
Preparation of single-cell protein
Isolation of protoplasts from fungi and yeast
Control of pathogenic fungi
Treatment of chitinous waste, mosquito control and morphogenesis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egység definíció
One new 1 hour unit = approx. 50 old 48 hour units.
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Find cell lysis and protein extraction reagents like cell lysis buffers, protein extraction kits, extraction enzymes, and other lysis enhancers for isolating and purifying proteins.
Találjon sejtlízis és fehérjeextrakciós reagenseket, például sejtlízis puffereket, fehérjeextrakciós készleteket, extrakciós enzimeket és egyéb lízisfokozókat a fehérjék izolálásához és tisztításához.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
A sejtlízis és a fehérjeextrakciós módszerek áttekintése különböző technikákról, a detergens szolubilizációtól a mechanikus bontásig, a kutatási igények támogatására.