Fontos dokumentumok
SAE0092
Mutanolysin from Streptomyces globisporus ATCC 21553
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Mutanolysin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces sp. (Streptomyces globisporus ATCC 21553)
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥4000 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
23 kDa
~18.5 kDa
Jellemzők
DNA free
koncentráció
≥40% protein
technika/technikák
nucleic acid detection: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Mutanolysin is a muralytic enzyme, suitable for usage in isolation of nucleic acids, from Gram-positive bacteria (e.g. Listeria, Lactobacillus, Lactococcus),(8) and also from other bacteria that are difficult to lyse with lysozyme only.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Microbial DNA free, minimizing DNA contamination from reagents in workflow.
Suitable for the isolation of nucleic acids from Gram-positive bacteria, including Listeria, Lactobacillus, and Lactococcus.
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.