Fontos dokumentumok
L8134
Linoleic acid sodium salt
≥97% (GC)
Szinonimák:
Sodium linolate, Sodium linoleate, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant oil (safflower)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (GC)
form
powder
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
mp
230 °C (446 °F)
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear, yellow
alkalmazás(ok)
general analytical
life science and biopharma
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYPBVHPKMJYUEO-NBTZWHCOSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- in the β-carotene-linoleic acid assay
- as a component in basal medium to treat peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
- in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/F-12 HEPES (4-(2-hydroxyethyl) piperazine-1-ethanesulfonic acid) to incubate human trophoblast-derived choriocarcinoma cells (BeWo) and study its effects on adherens junctions (AJ) marker level, cell layer permeability, and intracellular lipid accumulation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality molecule suitable for mulitple research applications
- Commonly employed in Metabolomics and Biochemical studies