Fontos dokumentumok
P9417
Palmitoleic acid
≥98.5% (GC), liquid
Szinonimák:
cis-9-Palmitoleic acid, cis-9-Hexadecenoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Macadamia integrifolia
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
sűrűség
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
oleic acid
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Alkalmazás
- to supplement Minimum Essential Media alpha (MEMα) to culture mouse spermatogonial stem cells (SSCs)
- as a component of a defined serum-free medium for the long-term propagation of SSCs
- in Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) in the media for fatty acid treatment to assure a physiologic ratio between bound and unbound free fatty acid (FFA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance