Merck
W800075
Sigma-Aldrich
Linoleic acid
greener alternative
natural (US), ≥95%, FG
Szinonimák:
cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.45
Beilstein:
1727101
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fatty
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
natural (US)
biológiai forrás:
(Sunflower seed)
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
(Sunflower seed)
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
natural (US)
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1065
Teszt
≥95%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
fatty
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Linoleic acid increases cell proliferation and gene expression of PPARα and its target genes such as acyl-CoA oxidase in primary duck hepatocytes .
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)