T1157
(+)-α-Tocopherol acetate
BioReagent, suitable for insect cell culture, ~1360 IU/g
Szinonimák:
Vitamin E acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
leírás
Synthesized from natural α-tocopherol
termékcsalád
BioReagent
form
liquid (or semi-solid)
specifikus aktivitás
~1360 IU/g
molekulatömeg
Mw 472.74 g/mol
tisztítva
crystallization
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
szín
white to yellow
oldhatóság
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Alkalmazás
- as a supplement in the human embryonic kidney cells (HEK 293) to assess its impact on cell growth
- as a component of Dulbecco′s Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F12) for immortalized chondrocyte cell line
- as a component of serum-free medium for human colon tissue organ culture
- to test its antioxidant effects on cow articular chondrocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.