L1376
Linoleic acid
≥98%
Szinonimák:
α-Linoleic acid, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant oil (safflower)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
liquid
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Géninformáció
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Protocols
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.