Fontos dokumentumok
P0500
Palmitic acid
≥99%
Szinonimák:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
10 mmHg ( 210 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Alkalmazás
- to study its effects on monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) expression in adipocytes and THP-1 macrophages
- to stimulate lipotoxicity in primary rat hepatocytes
- in Et-bovine serum albumin (BSA) solution along with retinoic acid (RA) and retinol to study its effects on spermatogenesis or meiotic progression
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
A palmitinsav és más összetevők befolyásolják a heterológ fehérjék és monoklonális antitestek biológiai előállítására szolgáló szérummentes sejttenyésztési rendszereket.
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.