Fontos dokumentumok
L9655
Linoleic Acid-Oleic Acid-Albumin, 100x
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Fatty Acid-Albumin-complexes
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
protein from bovine
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
összetétel
linoleic acid and oleic acid, 2 mol/mol albumin (each)
koncentráció
100 mg/mL BSA in DPBS
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce acute hepatocellular stress in primary hepatocytes
- to induce oxidative stress in cytotrophoblasts
- to induce lipid droplet accumulation in HepG2 cells
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.